Learn More
Molecular Probes™ Carboxyl Latex Beads, 4% w/v, 0.7 μm
Gránulos de látex de carboxilo, 4 % p/v, 0,7 µm
Marca:  Molecular Probes™ C37271
286.01 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Código de producto. 11590096
  • 429.00€ / 15 ml
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Las microesferas (también llamadas gránulos o partículas de látex) son partículas esféricas en el rango de tamaño coloidal que se forman a partir de un polímero amorfo como el poliestireno. Debido a la forma en que las cadenas de poliestireno se organizan en la microesfera, la superficie es de carácter muy hidrófobo, lo que hace que estos materiales sean ideales para la absorción de materiales como las proteínas.
El látex de carboxilo consiste en microesferas de poliestireno hidrofóbicas estabilizadas con carga carboxilo. Solo los grupos carboxilos están presentes en la superficie de la partícula. Las partículas son el análogo carboxilo de los látex de sulfato. La pKa del grupo carboxilo es relativamente alta, por lo que estas partículas no son adecuadas para trabajar en medios ácidos. Los látex carboxilo IDC están disponibles en una gama de tamaños y densidades de carga superficial. Pueden usarse para la absorción física de antígenos o anticuerpos, o para el acoplamiento covalente de componentes a la superficie de la partícula.
Las microesferas están disponibles en muchos tamaños y funcionalidades de superficie
  • 25 tamaños entre los que elegir: de 0,02 a 16 micrones
  • 20 superficies diferentes: para una conjugación lista para prácticamente cualquier material
  • Sin surfactante: ultralimpio
  • Diversas cantidades: cantidades desde mililitros a 500 litros
    Aplicaciones principales de las microesferas
  • Calibración del instrumento (citometría de flujo, microscopia, HTS, HCS)
  • Análisis de flujo (microfluídicos, flujo sanguíneo, flujo de agua y flujo de aire)
  • Trazadores de biología celular (diferenciación celular y rastreo celular)
  • Inmunoensayos (pruebas de aglutinación, ELISA, captura de partículas y reactivos de contraste)
    Obtenga más información
    Lea una descripción técnica general de las microesferas y descubra los gránulos de alta actividad, gránulos superactivos, gránulos especiales y revise los protocolos de acoplamiento de gránulos en la página de aplicaciones de gránulos de látex sin surfactantes IDC.
    Creamos un producto de microesferas a medida para usted
    Si no ve la microesfera que está buscando en nuestra lista de existencias, fabricaremos una microesfera personalizada para usted. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
    Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Almacenar en refrigerador (2–8 °C).
    Microesferas de látex de gran actividad
    Temperatura ambiente
    0,7 μm
    Poliestireno
    IDC
    Carboxilo