Learn More
Carboplatino, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15493199
835.37 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
41575-94-4
C6H12N2O4Pt
371.26
MFCD00070464
BHKICZDKIIDMNR-UHFFFAOYSA-L
carboplatin
122130863
azanida; ciclobutano-1,1-dicarboxilato; platino(4+)
N.N.O=C1O[Pt++]OC(=O)C11CCC1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
41575-94-4
C6H12N2O4Pt
371.26
MFCD00070464
BHKICZDKIIDMNR-UHFFFAOYSA-L
carboplatin
122130863
azanida; ciclobutano-1,1-dicarboxilato; platino(4+)
N.N.O=C1O[Pt++]OC(=O)C11CCC1
Carboplatin is primarily used as an antitumor agent.Carboplatin is widely utilized as a chemotherapy drug to treat various types of cancer. It belongs to the group of platinum-based antineoplastic agents to interfere in DNA (deoxyribonucleic acid) repair. It is applied in combination other medications and used to inhibit cancer cell growth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Carboplatin
Color Blanco
Fórmula lineal [C4H6(CO2)2]Pt(NH3)2
Cantidad 5 g
Índice Merck 14,1822
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.25
Forma física Polvo