Learn More
Carbonilhidridotris(trifenilfosfina)rodio(i), 10,0 % mínimo de Rh, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048278
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
1 g
5 g
17185-29-4
C55H46OP3Rh
918.80
MFCD00151644
AACIZACVKFEETJ-UHFFFAOYSA-N
tristriphenylphosphine rhodium carbonyl hydride, hydridocarbonyltris triphenylphosphine rhodium i
132451836
methanidylidyneoxidanium tris(triphenylphosphane) λ¹-rhodium
[RhH].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
17185-29-4
C55H46OP3Rh
918.80
MFCD00151644
AACIZACVKFEETJ-UHFFFAOYSA-N
tristriphenylphosphine rhodium carbonyl hydride, hydridocarbonyltris triphenylphosphine rhodium i
132451836
methanidylidyneoxidanium tris(triphenylphosphane) λ¹-rhodium
[RhH].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Hidrogenación, hidrodepilación, isomerización, carbonilación, hidroformilación y oxidación
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Carbonylhydridotris(triphenylphosphine)rhodium(I)
Punto de fusión 138°C (decomposition)
Color Amarillo
Densidad 1.33 g/mL
Olor Odorless
Fórmula lineal RhH(CO)[P(C6H5)3]3
Cantidad 0.1 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,9758
Información de solubilidad Soluble in hydrocarbons (e.g. benzene and toluene) with dissociation of phosphine ligands
Formula Weight (peso de la fórmula) 918.8
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 10,0% min.
Forma física Polvo