Learn More
Carbonilclorohidridotris(trifenilfosfina)rutenio(II), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059573
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
16971-33-8
C55H46ClOP3Ru
952.41
MFCD00049804
IMPHYUNMDWWJAH-UHFFFAOYSA-M
carbonylchlorohydridotris triphenylphosphine-ruthenium ii
71463878
formaldehído; hidruro; rutenio(2+); trifenilfosfano; cloruro
Cl[RuH++].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
16971-33-8
C55H46ClOP3Ru
952.41
MFCD00049804
IMPHYUNMDWWJAH-UHFFFAOYSA-M
carbonylchlorohydridotris triphenylphosphine-ruthenium ii
71463878
formaldehído; hidruro; rutenio(2+); trifenilfosfano; cloruro
Cl[RuH++].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Carbonylchlorohydridotris (triphenylphosphine)ruthenium (II)
Punto de fusión 204°C to 206°C (decomposition)
Color Gris
Fórmula lineal [(C6H5)3P]3Ru(CO)(Cl)H
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive; Very Hygroscopic
Información de solubilidad Insoluble in water,ethanol,and DMSO. Sparingly soluble in benzene,chloroform and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 952.41
Forma física cristalino/a/s