Learn More
Alfa Aesar™ Carbonyl-2,4-pentanedionato(triphenylphosphine)rhodium(I), Rh 21%
Hydroformylation
Marca:  Alfa Aesar™ 010458.06
Detalles adicionales : CAS : 25470-96-6 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11315968
  • 671.00€ / 5 g
En stock 4
Añadir a la cesta
Especificación
25470-96-6
MFCD00064611
Especificación
Carbonyl-2,4-pentanedionato(triphenylphosphine)rhodium(I)
5g
MFCD00064611
Rh 21%
492.32
Yellow
25470-96-6
14,356
Soluble in acetone and chlorinated solvents
Crystals