Learn More
Solución de carbonato, 0,22 M Carb./ 0,28 M Bicarb. para cromatografía iónica, 100 mg/l, matriz H2O, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Carbonate solution |
Concentración | 100mg/L |
Envase | Frasco |
Cantidad | 500 mL |
Tipo | Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica |
La solución contiene | 0.22M Carbonate/0.28M Bicarbonate |
Disolvente o matriz | H2O |
Forma física | Liquid |