Learn More
Erlab™ Filtros de carbón
Juego de filtros HEPA para campana extractora Captair 321 Smart
Marke:  Erlab™ A60J/BE
Weitere Details : Peso : 90.00000kg
Artikelnummer. 15594834
  • 6307.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Beschreibung
Beschreibung
  • Filtros HEPA para partículas y filtro BE para ácidos/bases
  • Filtros de partículas de alta eficacia
  • Proporciona un nivel de protección muy alto
Spezifikation
Spezifikation
Filtros HEPA
Campana extractora Captair 321 Smart
2 filtros HEPA (partículas), 1 filtro BE (ácido/base)
Empfehlungen
Empfehlungen
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Sonderangebote
Sonderangebote