Learn More
Fieltro de carbono, 2,54cm (1,0 pulgadas) de grosor, 99,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11309268
Click to view available options
Cantidad:
10 x 10 cm
30 x 30 cm
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
MFCD00133992
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
MFCD00133992
Typical thermal conductivity of 1.75 BTU in/hr/ft²/°F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Carbon felt
Nombre de nota 2.54cm (1.0 in.) thick
Cantidad 30 x 30 cm
Porcentaje de pureza 99.0%