missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Negro de carbono, conductor Super P™, + 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7030550
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1333-86-4
C
12.01
MFCD00133992
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
1333-86-4
C
12.01
MFCD00133992
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N

Carbon black, Super P, >-99%, CAS Number-1333-86-4, 25g, (metals basis), Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE SOLIDS, ORGANIC, N.O.S., 215-609-9, 12.01, H351, GHS H Statement H228-H351 Flammable solid. Suspected of causing cancer.

Carbon black Super-P (TIMCAL) was used as conductive agent. Super P furnace black the best conductive additive. Carbon black (conducting material, super P black) was added with binder in the composite electrode to compensate the low electrical conductivity of PPy and PPyDVB in miniemulsion polymerization. The hybrid Super P-SACNT conductive network manifests itself as a promising strategy to improve the battery performances with a minimum amount of conductive fillers.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El negro de carbono Super P (TIMCAL) se utilizó como agente conductor. El negro de horno Super P es el mejor aditivo conductivo. Se añadió negro de carbono (material conductor, Super P negro) con aglutinante en el electrodo compuesto para compensar la baja conductividad eléctrica de PPY y PPyDVB en la polimerización en miniemulsión. La red conductora Super P-SACNT híbrida se manifiesta como una estrategia prometedora para mejorar el rendimiento de la batería con una cantidad mínima de cargas conductoras.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Carbon black, Super P™
Nombre de nota Conductive
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 25 g
Número UN UN1325
Formula Weight (peso de la fórmula) 12.01
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Powder

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'