Learn More
Carbimazol, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15500584
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
22232-54-8
C7H10N2O2S
186.23
CFOYWRHIYXMDOT-UHFFFAOYSA-N
carbimazole, athyromazole, carbimazol, carbethoxymethimazole, neomercazole, carbinazole, neo-thyreostat, basolest, carbimazolum, thyrostat
31072
CHEBI:617099
etilo 3-metil-2-sulfanilidenoimidazol-1-carboxilato
CCOC(=O)N1C=CN(C1=S)C
22232-54-8
C7H10N2O2S
186.23
CFOYWRHIYXMDOT-UHFFFAOYSA-N
carbimazole, athyromazole, carbimazol, carbethoxymethimazole, neomercazole, carbinazole, neo-thyreostat, basolest, carbimazolum, thyrostat
31072
CHEBI:617099
etilo 3-metil-2-sulfanilidenoimidazol-1-carboxilato
CCOC(=O)N1C=CN(C1=S)C
Nombre del producto químico o material Carbimazole
Punto de fusión 122.0°C to 124.0°C
Pérdida por secado 0.5% max. (24 h) (P2O5)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: 2g/L ( 20°C ). Other solubilities: soluble in acetone and ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.23
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Carbimazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.