Learn More
Carbic anhydride, 99+%, ACROS Organics™
22.70€ - 90.00€
CAS 129-64-6
Fórmula molecular C9H8O3
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00151106
InChI Key KNDQHSIWLOJIGP-USEPMLCBSA-N
Sinónimo cis-5-norbornene-endo-2,3-dicarboxylic anhydride
PubChem CID 126963424
SMILES C1C2C=CC1C3C2C(=O)OC3=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10006243 SDS Ver documentos Acros Organics
134511000
100g Glass bottle 22.70€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 3
Añadir a la cesta
10572531 SDS Ver documentos Acros Organics
134510010
1kg Glass bottle 90.00€
1 Kg Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
129-64-6
164.16
KNDQHSIWLOJIGP-USEPMLCBSA-N
126963424
C9H8O3
MFCD00151106
cis-5-norbornene-endo-2,3-dicarboxylic anhydride
C1C2C=CC1C3C2C(=O)OC3=O
Especificaciones
Carbic anhydride
Authentic
1.4365
White
100g
Balance: himic acid
MFCD00151106
cis-5-norbornene-endo-2,3-dicarboxylic anhydride
KNDQHSIWLOJIGP-USEPMLCBSA-N
164.16
164.16
99+%
1.0800g/mL
Glass bottle
1.08
162.0°C to 165.0°C
129-64-6
C9H8O3
15, 1797
Solubility in water: <0,01g/100g. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,ethyl ether,ethanol,decomposes with alkalies
C1C2C=CC1C3C2C(=O)OC3=O
126963424
Crystalline Powder