Learn More
(Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane, 98+%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 108291000
Detalles adicionales : CAS : 1099-45-2 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10020600
  • 173.20€ / 100 g
Fecha estimada de envío
08-10-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
For C-C Bond Formation (Olefination)
Especificaciones
1099-45-2
348.38
carbethoxymethylene triphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranylidene acetate, triphenylcarbethoxymethylenephosphorane, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, ethyl ester, ethyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, ethoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, carboethoxymethylidenetriphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranilidene acetate, carbethoxytriphenylphosphonium methylide, carbethoxymethylidenetriphenylphosphorane
ethyl 2-(triphenyl-$l^{5}-phosphanylidene)acetate
C22H21O2P
IIHPVYJPDKJYOU-UHFFFAOYSA-N
70670
CCOC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
(Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane
Glass bottle
124.0°C to 129.0°C
1099-45-2
100.0
C22H21O2P
01,112; 02,60; 10,78
Solubility in water: insoluble
CCOC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
348.38
348.38
98+%
Authentic
White to Yellow
100g
98.0
98% min. (HPLC)
(C6H5)3P=CHCO2C2H5
carbethoxymethylene triphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranylidene acetate, triphenylcarbethoxymethylenephosphorane, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, ethyl ester, ethyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, ethoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, carboethoxymethylidenetriphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranilidene acetate, carbethoxytriphenylphosphonium methylide, carbethoxymethylidenetriphenylphosphorane
IIHPVYJPDKJYOU-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-(triphenyl-$l^{5}-phosphanylidene)acetate
70670
Powder
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • (Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos