missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbadox, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7041793
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
6804-07-5
MFCD00057293
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
6804-07-5
MFCD00057293

Carbadox has been used to suppress aldosterone production, to study the spread of shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) strains, and to compare different antimicrobial activities. Carbadox is a quinoxaline-di-N-oxide antibiotic that is generally used in feed to swine to prevent dysentery and improve feed efficiency. It inhibits bacteria by intercalation and induction of mutations in bacterial genome.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El carbadox se ha utilizado para suprimir la producción de aldosterona, para estudiar la propagación de cepas de Escherichia coli (STEC) productoras de toxina Shiga y para comparar diferentes actividades antimicrobianas. El carbadox es un antibiótico de quinoxalina-di-N-óxido que generalmente se utiliza en la alimentación de cerdos para prevenir la disentería y mejorar la eficiencia de la alimentación. Inhibe las bacterias por intercalación e inducción de mutaciones en el genoma bacteriano.

Solubilidad
Soluble en 1N NaOH (50 mg/ml) y agua (parcialmente).

Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Carbadox
Punto de fusión 239°C to 240°C
Color Amarillo
Temperatura de inflamación 18°C (64°F)
Fórmula molecular C13H10BrNO
Cantidad 25 g
Número UN UN1325
Índice Merck 14,1780
Sinónimo 4-bromobenzanilide, n-phenyl 4-bromobenzamide, benzamide, 4-bromo-n-phenyl, 4-bromo-n-phenyl-benzamide, 4-bromo-n-phenyl-menzamide, maybridge1_004278, n1-phenyl-4-bromobenzamide, 4-bromophenyl-n-benzamide
Información de solubilidad Soluble in 1N NaOH (50mg/ml),and water (partly).
Clave InChI QVTGXXQAVWWJRO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=CC=C(C=C2)Br
Nombre IUPAC 4-bromo-N-fenilbenzamida
Peso molecular (g/mol) 276.13
PubChem CID 690966
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.22
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'