Learn More
Abnova™ CAPZA1 (Human) Recombinant Protein
Human CAPZA1 full-length ORF ( AAH00144, 1 a.a. - 286 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00000829-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16192591
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MADFDDRVSDEEKVRIAAKFITHAPPGEFNEVFNDVRLLLNNDNLLREGAAHAFAQYNMDQFTPVKIEGYEDQVLITEHGDLGNSRFLDPRNKISFKFDHLRKEASDPQPEEADGGLKSWRESCDSALRAYVKDHYSNGFCTVYAKTIDGQQTIIACIESHQFQPKNFWNGRWRSEWKFTITPPTAQVVGVLKIQVHYYEDGNVQLVSHKDVQDSLTVSNEAQTAKEFIKIIENAENEYQTAISENYQTMSDTTFKALRRQLPVTRTKIDWNKILSYKIGKEMQNA
Especificaciones
Especificaciones
AAH00144
capping protein (actin filament) muscle Z-line, alpha 1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CAPZA1
GST
829
Wheat germ expression system
10 μg
CAPPA1, CAPZ, CAZ1
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer