Learn More
Erlab™ Filtros CaptairStore™ y ChemTrap™
Sustituye los filtros de los sistemas de filtración CaptairStore™ y ChemTrap™. Los filtros CaptiarStore™ y ChemTrap™ están disponibles en una variedad de modelos diseñados y optimizados para aplicaciones de filtración específicas.
488.00€
| Product Code | Brand | Tipo de filtro | Price | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Tipo de filtro | Price | Quantity & Availability | |||||
|
11851824
|
Erlab™
H11112201 |
BE |
488.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
Filtros de sustitución o repuesto para los sistemas de filtración CaptiarStore™ y ChemTrap™.Las unidades ChemTrap™ se han diseñado para ventilar y filtrar los vapores procedentes de productos químicos almacenados en cabinas de seguridad ignífugas. Permiten que las cabinas de seguridad ignífugas sean totalmente autónomas al evitar toda conexión con sistemas de extracción de aire que consumen mucha energía.
Las cabinas de almacenamiento con filtro CaptairStore™ son una solución ideal para cualquier laboratorio en el que hay numerosos frascos y frascos con sustancias tóxicas o sustancias químicas nocivas que contaminan el aire del laboratorio y ocupan un valioso espacio de trabajo.
Specifications
| Filtro de repuesto |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction