Learn More
Erlab™ Campana extractora de filtración Captair Smart Mobicap
La campana extractora de filtración Erlab™ Captair Smart Mobicap ofrece un banco móvil para campanas extractoras Captair Smart.
650.00€ - 989.00€
Especificaciones
| Altura (métrico) | 890 mm |
|---|---|
| Incluye | Sin superficie de trabajo |
| Tipo de producto | Banco de trabajo móvil del carro rodante |
| Material | metálica |
| Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15515184
|
Erlab™
I0560000201 |
Campana extractora Smart 321 | |||||||
|
15594510
|
Erlab™
I0560000201 |
Campana extractora Smart 321 |
919.00€ 650.00€ / cada uno Ahorro 269.00€ 29% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15535184
|
Erlab™
I0561000201 |
Campana extractora Smart 391 |
1165.00€ 827.00€ / cada uno Ahorro 338.00€ 29% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15575184
|
Erlab™
I0563000201 |
Campana extractora Smart 392 |
1435.00€ 910.00€ / cada uno Ahorro 525.00€ 36% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15555184
|
Erlab™
I0562000201 |
Campana extractora Smart 481 |
1314.40€ 989.00€ / cada uno Ahorro 325.40€ 24% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Para campanas extractoras de filtración Captair Smart
- Equipado con 4 ruedas y 2 frenos automáticos
- Permite mover la campana extractora de forma segura
Especificaciones
| 890 mm | |
| Sin superficie de trabajo | |
| Banco de trabajo móvil del carro rodante | |
| metálica |