Learn More
Erlab™ Campana extractora de filtración Captair Smart Mobicap
La campana extractora de filtración Erlab™ Captair Smart Mobicap ofrece un banco móvil para campanas extractoras Captair Smart.
Marca: Erlab™ I0560000201
Detalles adicionales : Peso : 30.00000kg
Descripción
- Para campanas extractoras de filtración Captair Smart
- Equipado con 4 ruedas y 2 frenos automáticos
- Permite mover la campana extractora de forma segura
Especificaciones
Campana extractora Smart 321 | |
Sin superficie de trabajo | |
metálica |
890 mm | |
Banco de trabajo móvil del carro rodante |