Learn More
Erlab™ Campana extractora de filtración Captair Smart Benchcap
La campana extractora de filtración Erlab™ Captair Smart Benchcap ofrece un soporte de banco fijo para campanas extractoras Captair Smart.
Marca: Erlab™ I0565000301
Detalles adicionales : Peso : 55.00000kg
Descripción
- Para campanas extractoras de filtración Captair Smart
- Equipado con 4 cilindros que permiten la nivelación del dispositivo
Especificaciones
Campana extractora Smart 633 | |
Sin superficie de trabajo | |
metálica |
910 mm | |
Banco de trabajo fijo |