Learn More
Erlab™ Armarios de seguridad con filtro Captair Smart
New Smart Technology uses simple light to show that the hood is operating safely so the user can focus their attention on what is most important: their work. When the light is still the hood is operating safely. To alert the user, the light will pulse associated to an acoustic alarm.
Marca:  Erlab™ B03P/22
Detalles adicionales : Peso : 130.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15495703
  • 4290.00€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-03-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Nueva tecnología inteligente: diseñada con un método de comunicación sencillo e innovador
  • La tecnología inteligente utiliza luz normal para indicar que la campana está funcionando de manera segura a fin de que se pueda centrar en lo más importante: su trabajo. Cuando la luz está fija la campana está funcionando de manera segura. Para avisarle, la luz parpadeará asociada a una alarma sonora
  • Un sencillo patrón de luz le indicará si el flujo de aire se ha visto afectado, si hay un fallo en el ventilador, rotura de filtro o puertas abiertas
  • La nueva aplicación eGuard le proporciona control a distancia para monitorizar la campana o cambiar la configuración y le envía alertas de seguridad inmediatamente a su dispositivo móvil, tableta o PC
  • El sistema de filtrado configurable por encima de la carcasa se puede adaptar para filtrar gases , disolventes, polvos y partículas para mantener al usuario y al laboratorio protegidos mediante la recirculación segura y eficaz del aire dentro de la sala y la liberación de aire purificado de vuelta a la  sala sin olores ni vapores tóxicos peligrosos
  • Cumple la norma de eficacia de filtración de AFNOR 15 211NFX /ANSI Z9.5-2012 (clases 1 y 2)
  • Se han añadido nuevos sensores para la detección de disolventes, ácidos o formaldehído.
  • New sensors are added if doors are left open.
  • ESP Program: Con cada unidad se entrega una certificación de uso tras recibir la aprobación de manipulación o proceso por parte del fabricante
  • Consumo energético muy bajo, de tan solo 60 W
  • Hay disponibles tamaños más pequeños para su uso sobre o debajo de mesas o equipo.
  • Floor-standing models can be configured with adjustable spill-proof shelves, pull-out vertical shelves, and large volume drawers
Especificaciones
Especificaciones
Captair 834 Smart
Puerta extraíble y cuatro estantes de almacenamiento integrados
90 x 50 x 211.5 cm (35.4 x 19.68 x 83.26 pulg)
Filtering chemical storage cabinet
Videos
Documentos
Warranty