Learn More
Erlab™ Captair SMART 833B bajo banco
Proporciona un flujo constante de aire a través de la cabina, capturando vapores peligrosos en los filtros y devuelve aire limpio a la sala.
Marca:  Erlab™ B03IA03B/F
Detalles adicionales : Peso : 50.00000kg
Código de producto. 15514984
  • 3609.30€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Un sencillo patrón de luz indicará: si el flujo de aire se ve comprometido, hay un fallo del ventilador, se rompe un filtro, etc.
  • La aplicación le proporciona un control remoto para controlar la campana, cambiar la configuración y enviar alertas de seguridad de inmediato a su dispositivo móvil, tablet o PC
  • El sistema de filtrado configurable situado encima de la carcasa se puede adaptar para filtrar gases, disolventes, polvos y partículas, manteniendo al usuario y al laboratorio protegidos mediante la recirculación segura y eficaz del aire dentro de la sala y liberando aire purificado de nuevo en la sala sin vapores ni olores tóxicos peligrosos
  • Se añaden nuevos sensores para la detección de disolventes, ácidos o formaldehído
  • El nuevo anemómetro electrónico controla la velocidad de entrada
  • Programa ESP: Certificado de uso entregado con cada unidad después de la aprobación de la manipulación o proceso por parte del fabricante
  • No se requieren conductos para el sistema de ventilación del edificio: Elimina el consumo de energía relacionado con la renovación del aire (suministro/extracción de aire, filtración, deshumidificación y aire acondicionado)
  • No hay emisión directa de contaminantes a la atmósfera
  • Consumo de energía muy bajo
  • Diseño ergonómico
  • Totalmente móvil y fácil de trasladar dentro de su laboratorio o a un nuevo edificio
Especificaciones
Especificaciones
Filtro AS para vapores orgánicos
Filtrado
Almacenamiento bajo banco con puertas deslizantes
Cumple la norma de eficacia de filtración de AFNOR NFX 15 211/ANSI Z9.5-2012 (clases 1 y 2)
Recomendaciones
Recomendaciones