Learn More
Erlab™ Campana extractora sin conductos Captair™ Smart 633
Diseñada con filtración avanzada de carbono para minimizar la exposición química.
en la oferta
Especificaciones
Altura (métrico) 111 cm
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
  • Sensores para detectar la rotura del filtro por parte de disolventes, ácidos o formaldehído
  • Filtro de seguridad en caso de saturación del filtro principal
  • Control continuo de la velocidad frontal del aire
Programa de seguridad Erlab
  • Análisis y validación de aplicaciones, certificación de uso y recordatorios de cambios de filtro
  • Conéctese a eGuard™ para ver el estado, las notificaciones y las alertas en tiempo real
  • Función Smart-Light para iluminar la campana extractora
Flexibilidad
  • Columna de filtración configurable
  • No se necesita conducto
Medio ambiente
  • No se liberan sustancias químicas peligrosas a la atmósfera
  • Bajo consumo de energía
Especificaciones
Especificaciones
111 cm