Learn More
Erlab™ Campana extractora sin conductos Captair™ Smart 391
Proporciona una filtración superior para protegerle durante los procesos químicos y está equipado con tecnología inteligente, una forma sencilla e innovadora de poder comprobar rápidamente que la campana extractora funciona de forma segura.
Marca:  Erlab™ A61B/BE
Detalles adicionales : Peso : 90.00000kg
Código de producto. 15574550
  • 6720.40€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Exclusiva tecnología de filtración Erlab que combina carbono activo y HEPA/ULPA para adaptarse a la manipulación
  • Cumple la norma de eficacia de filtración de AFNOR NFX 15 211/ANSI Z9.5 -2012 (clases 1 y 2)
  • Sensores en tiempo real para detectar la saturación del filtro principal con disolventes, ácidos o formaldehído
  • Filtro de seguridad en caso de saturación del filtro principal
  • Control permanente de la velocidad frontal del aire
  • Programa de seguridad Erlab: análisis y validación de aplicaciones, certificado de marco de uso y seguimiento de uso
  • Dispositivo conectado que permite la recepción de notificaciones de seguridad y el estado de uso
  • Columna de filtración modular que se adapta a los cambios de aplicación
  • Reubicación fácil y rápida
  • Sin costes de conductos
  • En comparación con una campana extractora, el ahorro de energía compensa el coste de sustitución del filtro
  • Sin liberación química a la atmósfera
  • Bajo consumo de energía
Especificaciones
Especificaciones
Carcasa del filtro sin conductos
AFNOR NF X 15-211:2009: Francia - BS 7989: Inglaterra
DIN 12 927: Alemania - EN 1822:1998 (filtros HEPA H14 y ULPA U17) - marcado CE
74,93 cm
Para vapor orgánico, ácido
120,5 cm
90/220 V
63,75 in
Clase 1, tipo 2C, manipulación de productos químicos líquidos
29,5 in
135 cfm
47,24 in
50/60 Hz
65 W
161,92 cm