Learn More
Erlab™ Campana extractora con filtro y sin conductos Captair™ Smart 321
Diseñada con filtración avanzada de carbono para minimizar la exposición química.
en la oferta
Especificaciones
Tipo de producto | Carcasa del filtro sin conductos |
---|---|
Fondo (imperial) | 24,37 in |
Fondo (métrico) | 61,89 cm |
Caudal | 135 cfm |
Hertz | 50/60 Hz |
Descripción
- La tecnología inteligente ayuda al usuario a centrarse en la manipulación de los productos químicos
- Campana extractora de filtración equipada con columna de filtración modular FLEX exclusiva que permite el uso de filtros de partículas HEPA o ULPA combinados con filtros moleculares de carbono activo de alto rendimiento
- 7 configuraciones de columnas de filtración para una mayor versatilidad
- Sensores en tiempo real para detectar la saturación del filtro principal con disolventes, ácidos o formaldehído
- Filtro de seguridad en caso de saturación del filtro principal
- Carro móvil o banco fijo opcionales
- Conectable para el control en tiempo real de todos los parámetros de seguridad
- Análisis preventa gratuito para determinar la mejor columna de filtro y configuración del detector
- Cumple la norma de eficacia de filtración de AFNOR NFX 15 211/ANSI Z9.5-2012 (clases 1 y 2)
Especificaciones
Carcasa del filtro sin conductos | |
61,89 cm | |
50/60 Hz | |
220 V | |
31,5 in |
24,37 in | |
135 cfm | |
Filtros | |
65 W | |
80,1 cm |