Learn More
Erlab™ Filtros de repuesto Captair™
Una gama de filtros de repuesto para usar con campanas extractoras y armarios ventilados.
Marca:  Erlab™ H11044201
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11872924
  • 737.00€ / cada uno
Descripción
  • Para una amplia variedad de campanas extractoras y armarios
  • Filtros para vapores orgánicos, vapores ácidos y otros
Especificaciones
Especificaciones
BE
106mm
Filtro
755 mm
Filtair™ 834, Filtair XL 1044 y Filtair XL 1344, Filtair XL 1044, Filtair XL 1344
405mm
MF4BE
Para uso donde predominan los vapores orgánicos y ácidos
Certificados
Promociones
Promociones
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.