Learn More
Erlab™ Captair™ Pyramid PVC Glove Bag for Fume Hood
Marca:  Erlab™ 2200ANM
Detalles adicionales : Peso : 3.17515kg
Código de producto. 12010580
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
72.39 cm
55.88 cm
Pyramid™ Glove Bag
Ideal for research performed on-location and in the laboratory and for protection of operators, protection of samples
Butyl Gloves, 0.12 in. I.D. Coupler Body Valved Fitting, Flexible PVC Protective Package
76.2 cm
PVC