Learn More
Erlab™ Filtros para campanas de humos sin conductos portátiles Captair™
Proporcionan protección personal durante la manipulación de productos químicos líquidos, gaseosos y sólidos. Los filtros para campanas de humos sin conductos portátiles Erlab™ Captair™ permiten la filtración de vapores orgánicos, ácidos, de formaldehído y amoníaco además de polvos finos.
Marca:  Erlab™ H11074101
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12010393
  • 657.00€ / cada uno
Descripción
Proporciona protección personal durante la manipulación de productos químicos líquidos, gaseosos o sólidos.
Tipos de filtro disponibles:
  • GF4 AS: Vapores orgánicos
  • GF4 BE +: vapores orgánicos más vapores ácidos
  • GF4 F: vapores de formaldehído
  • GF4 K: vapores de amoníaco
  • GF4 HP: filtro HI4 HEPA para polvos
Especificaciones
Especificaciones
AS
Campana móvil de aspiración de gases con filtración sin conducto
Filtro de repuesto
Para vapores orgánicos