Learn More
Erlab™ Filtros para campanas de humos sin conductos portátiles Captair™
Proporcionan protección personal durante la manipulación de productos químicos líquidos, gaseosos y sólidos. Los filtros para campanas de humos sin conductos portátiles Erlab™ Captair™ permiten la filtración de vapores orgánicos, ácidos, de formaldehído y amoníaco además de polvos finos.
Marca: Erlab™ H11074401
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Proporciona protección personal durante la manipulación de productos químicos líquidos, gaseosos o sólidos.Tipos de filtro disponibles:
- GF4 AS: Vapores orgánicos
- GF4 BE +: vapores orgánicos más vapores ácidos
- GF4 F: vapores de formaldehído
- GF4 K: vapores de amoníaco
- GF4 HP: filtro HI4 HEPA para polvos
Especificaciones
| V | |
| Campana móvil de aspiración de gases con filtración sin conducto | |
| Filtro de repuesto | |
| Para vapores de formaldehído |