Learn More
Erlab™ Armario bajo mesa Captair 822B
El armario bajo mesa Erlab™ Captair 822B proporciona un flujo constante de aire a través del armario, capturando vapores peligrosos en los filtros, y devuelven aire limpio a la sala.
Marca:  Erlab™ B03UA03B/AS
Detalles adicionales : Peso : 70.00000kg
Código de producto. 15515144
  • 2236.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Un sencillo patrón de luz indicará si: el flujo de aire se ve comprometido, hay un fallo del ventilador, hay perforaciones en el filtro
  • La aplicación le proporciona un control remoto para controlar la campana, cambiar la configuración y enviar alertas de seguridad de inmediato a su dispositivo móvil, tablet o PC
  • El sistema de filtrado configurable situado encima de la carcasa se puede adaptar para filtrar gases, disolventes, polvos y partículas, manteniendo al usuario y al laboratorio protegidos mediante la recirculación segura y eficaz del aire dentro de la sala y liberando aire purificado de nuevo en la sala sin vapores ni olores tóxicos peligrosos
  • Se añaden nuevos sensores para la detección de disolventes, ácidos o formaldehído
  • El nuevo anemómetro electrónico controla la velocidad de entrada
  • Programa ESP: certificación de uso entregada con cada unidad después de la aprobación de manipulaciones o procesos por parte del fabricante
  • No se requieren conductos para el sistema de ventilación del edificio: elimina el consumo de energía relacionado con la renovación del aire (extracción/suministro de aire, filtración, deshumidificación, aire acondicionado)
  • No hay emisión directa de contaminantes a la atmósfera
  • Consumo de energía muy bajo
  • Diseño ergonómico
  • Se puede mover por completo y trasladar de forma sencilla dentro de su laboratorio o a un edificio nuevo
Especificaciones
Especificaciones
Filtro AS para vapores orgánicos
Filtrado
Almacenamiento bajo mesa
Estándar de eficacia de filtración AFNOR NFX 15 211/ANSI Z9.5-2012 (clases 1 y 2)
Recomendaciones
Recomendaciones