Learn More
Thermo Scientific™ Bolsas de transporte para muestras de bolsillo doble Capitol Vial
Descripción
Las bolsas de transporte de muestras Capitol Vial son ideales para la recogida, almacenamiento y transporte de muestras biológicas.El diseño de bolsillo doble permite que las muestras se fijen de forma segura en el bolsillo frontal con una almohadilla absorbente; la documentación de la cadena de custodia se puede guardar en el bolsillo trasero sin riesgo de exposición para las muestras.
- Bolsa de bolsillo doble para seguridad de las muestras y la documentación
- Cuenta con una tapa de cierre a prueba de manipulación
- Las bolsas llevan impreso el símbolo de riesgo biológico e instrucciones de uso
Información para pedidos:
Bolsas de riesgo biológico personalizadas disponibles, cantidad mínima requerida.
Incluye:
La bolsa de transporte incluye una almohadilla absorbente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bolsa para riesgos biológicos de bolsillo doble Capitol Vial |
| Descripción | Bolsa de transporte de muestras de bolsillo doble con lámina absorbente |
| Altura (imperial) | 9 in |
| Incluye | Un bolsillo frontal para muestras y un bolsillo posterior para documentación, un sello adhesivo integrado y la bolsa se imprime con un símbolo de riesgos biológicos e instrucciones de uso |
| N.º por caja | 1000/caja |
| Anchura (imperial) | 6 in |