Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes Capitol Vial con tapón para cadena de custodia 89 ml (3 oz), natural
Los recipientes Thermo Scientific™ Capitol Vial con tapón para cadena de custodia cuentan con un bloqueo de cadena unidireccional e irreversible que bloquea el recipiente cuando se cierra.
Marca: Thermo Scientific™ 02CCBLACK
Detalles adicionales : Peso : 6.46000kg
Descripción
Los recipientes Thermo Scientific™ Capitol Vial con tapón para cadena de custodia cuentan con un bloqueo de cadena unidireccional e irreversible que bloquea el recipiente cuando se cierra.
- 100 % polipropileno para uso alimentario aprobado por la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA)
- Diseño estéril, hermético y estanco con tapa con bisagra permanente
- Recipientes sin hombros ni revestimientos
- Para abrir después de su uso, corte el bloqueo de la cadena con unas tijeras
- Ideal para el transporte y almacenamiento de muestras y materiales sensibles
Especificaciones
45 ml; negro; cierre de cadena de custodia | |
Negro | |
No estériles | |
600 | |
Cadena de custodia, tapa abatible | |
Recipiente de polipropileno |
28 mm | |
Polipropileno | |
45 mL | |
1,5 oz | |
84 mm |