Learn More
Trajan™ HT8 GC Capillary Columns
Unique, high temperature phase designed for the analysis of polychlorinated biphenyl (PCB) congeners
Marca:  Trajan™ 054683
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10432905
  • 1375.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Temperatura alta, columna de bajo nivel de sangrado
  • Columna preferida para análisis de bifenilo policlorado (PCB)
  • Separa los PCB tanto en orto anillo como en el punto de ebullición
Especificaciones
Especificaciones
0,25 mm
360/370 °C
0,25 μm
60 m