Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Capillary Electrophoresis Tubing
Ideal for field coating applications.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 062803
Detalles adicionales : Peso : 0.06300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15288843
  • 50.75€ / 1 metro
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado a partir tubos con calibre de precisión
  • Amplio intervalo de pH
  • 30, 50, 75 y 100 μm de DI
  • Reproducibilidad columna a columna
  • Tubos no tratado para electroforesis capilar
Especificaciones
Especificaciones
Tubos sin tratar para electroforesis de 0,363 mm × 0,05 mm × 1 m (DE × DI × L)
Tratamientos de superficie hidrofóbicos e hidrofílicos
0,05 mm
1 m
Sin tratar
0,002 in
0,363 mm
Tubos con calibre de precisión