Learn More
Parisienne De Verrerie™ Cap
Marca:  Parisienne De Verrerie™ P030351150
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11871721
Cantidad Precio
1 43.45€ / paquete de 100
10 41.20€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío
02-06-2021
Especificaciones
35 mm
Paquete de 100
Tapón
35mm de tamaño de rosca