missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CANT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 12164-1-AP-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16819713

  • 109.00€ / 20 microlitros

Envío estimado: 21-10-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

This protein encoded by this gene belongs to the apyrase family. It functions as a calcium-dependent nucleotidase with a preference for UDP. Mutations in this gene are associated with Desbuquois dysplasia with hand anomalies.
Especificaciones

Especificaciones

CANT1
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8K4Y7, Q8VCF1, Q8WVQ1
Apyrase homolog, CANT1, SCAN 1, SHAPY
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
124583, 246272, 76025
Western Blot
Unconjugated
CANT1
Liquid
Cant1
CANT1 Fusion Protein Ag2805
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Rat, Mouse, Human
Videos
SDS
Documentos
Certificados