Learn More
Paragon Scientific™ Viscosímetro de rutina Cannon-Fenske para líquidos transparentes (certificado UKAS ISO 17025)
Para la determinación de la viscosidad cinemática de los líquidos newtonianos transparentes de conformidad con las normas ASTM D445, ISO 3104 e IP 71 sección 1. La baja viscosidad ayuda a la disipación de las burbujas de aire, lo que puede provocar problemas de detección en sistemas automáticos y optimizar la estabilidad y uniformidad del baño.
Marca: Paragon Scientific™ CFR04UKC
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Descripción
- Viscosímetro capilar de vidrio de alta calidad
- Fabricado de acuerdo con ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105
- Se suministra con calibración UKAS ISO 17025 completa
Especificaciones
De 3 a 15 cSt | |
0,015 | |
ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105 | |
100 |
Sí | |
D 445, D 446 | |
Calibración UKAS ISO 17025 |
8 week lead-time