Learn More
Paragon Scientific™ Viscosímetro opaco Cannon-Fenske para líquidos transparentes y opacos (certificado UKAS ISO 17025)
Para la determinación de la viscosidad cinemática de los líquidos newtonianos transparentes y opacos de conformidad con las normas ASTM D445, ISO 3104 e IP 71 sección 1. La baja viscosidad ayuda a la disipación de las burbujas de aire, lo que puede provocar problemas de detección en sistemas automáticos y optimizar la estabilidad y uniformidad del baño.
Marca: Paragon Scientific™ CFO03UKC
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Descripción
- Viscosímetro capilar de vidrio de alta calidad
- Fabricado de acuerdo con ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105
- Se suministra con calibración UKAS ISO 17025 completa
Especificaciones
De 1,6 a 8 cSt | |
0,008 | |
ASTM D445, ISO 3104 e IP 71, sección 1 | |
75 |
Sí | |
D 445, D 446 | |
Calibración UKAS ISO 17025 |
8 week lead-time