Learn More
Paragon Scientific™ Viscosímetro opaco Cannon-Fenske para líquidos transparentes y opacos (certificado UKAS ISO 17025)
Para la determinación de la viscosidad cinemática de los líquidos newtonianos transparentes y opacos de conformidad con las normas ASTM D445, ISO 3104 e IP 71 sección 1. La baja viscosidad ayuda a la disipación de las burbujas de aire, lo que puede provocar problemas de detección en sistemas automáticos y optimizar la estabilidad y uniformidad del baño.
Marca:  Paragon Scientific™ CFO13UKC
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15929989
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Viscosímetro capilar de vidrio de alta calidad
  • Fabricado de acuerdo con ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105
  • Se suministra con calibración UKAS ISO 17025 completa
Especificaciones
Especificaciones
De 10 000 a 50 000 cSt
45
ASTM D445, ISO 3104 e IP 71, sección 1
650
D 445, D 446
Calibración UKAS ISO 17025
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
8 week lead-time