Learn More
Tocris Bioscience™ Candesartan
Descrizione
Angiotensin II receptor 1 (AT1) antagonist (IC50 values are 1.12 and 2.86 nM in bovine adrenal cortex and rabbit aorta, respectively). Exhibits antihypertensive effects in animal models. Also available as a prodrug, candesartan cilexetil (Cat. No. 4792).
Specifica
Specifica
| Quantity | 50 mg |
| Formula Weight | 440.45 |
| Purity | >98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 440.463 |
| Chemical Name or Material | Candesartan |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?