Learn More
(±)-Alcanfor, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081082
18.13 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
76-22-2
C10H16O
152.24
MFCD00074738,MFCD00064149
DSSYKIVIOFKYAU-UHFFFAOYNA-N
camphor, dl-camphor, 2-camphanone, 2-bornanone, l---camphor, +/--camphor, root bark oil, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, bornan-2-one, alphanon
2537
CHEBI:36773
4,7,7-trimetilbicíclo[2.2.1]heptan-3-ona
CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)C2
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
76-22-2
C10H16O
152.24
MFCD00074738,MFCD00064149
DSSYKIVIOFKYAU-UHFFFAOYNA-N
camphor, dl-camphor, 2-camphanone, 2-bornanone, l---camphor, +/--camphor, root bark oil, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, bornan-2-one, alphanon
2537
CHEBI:36773
4,7,7-trimetilbicíclo[2.2.1]heptan-3-ona
CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)C2
Camphor is used in the preparation of mothballs. It acts as a plasticizer for nitrocellulose, and an ingredient for fireworks and explosive munitions. It is useful in the treatment of sprains, swellings and inflammation. It is also used to synthesize carbon nanotubes by chemical vapor deposition process of camphor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcanfor se utiliza en la preparación de bolas de naftalina. Actúa como plastificador para la nitrocelulosa y como ingrediente para fuegos artificiales y municiones explosivas. Es útil en el tratamiento de esguinces, hinchazones e inflamaciones. También se utiliza para sintetizar nanotubos de carbono mediante el proceso de deposición de vapor químico del alcanfor.
Solubilidad
Soluble en acetona, etanol, dietiléter, cloroformo y ácido acético.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes y disolventes clorados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (±)-Camphor
Punto de fusión 172°C to 176°C
Densidad 0.992
Punto de ebullición 204°C
Temperatura de inflamación 64°C (147°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Olor Camphor-like
Cantidad 100 g
Número UN UN2717
Beilstein 1907611
Índice Merck 14,1732
Información de solubilidad Soluble in acetone,ethanol,diethylether,chloroform and acetic acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 96%