Learn More
(+/-)-Canfeno, téc. (suma de canfeno + fenqueno), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Descripción
Camphene is used in the preparation of fragrances and as a food additive for flavoring.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El canfeno se utiliza en la preparación de fragancias y como aditivo alimentario para dar sabor.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
El canfeno se utiliza en la preparación de fragancias y como aditivo alimentario para dar sabor.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (+/-)-Camphene |
Nombre de nota | sum of camphene + fenchene |
Punto de fusión | ∼35°C |
Punto de ebullición | 159°C to 160°C |
Temperatura de inflamación | 34°C (94°F) |
Cantidad | 250 g |
Número UN | UN1325 |
Índice Merck | 14,1730 |
Sinónimo | dmbi, 3-4-dimethylamino benzylidene-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 3z-3-4-dimethylamino phenyl methylidene-1h-indol-2-one, 3-4-dimethylamino-benzylidenyl-2-indolinone, biomolki_000054, biomolki2_000060, upcmld-dp118, bmk1-f6, upcmld-dp118:001, upcmld-dp118:002 |
SMILES | CC1(C)C2CCC(C2)C1=C |