Learn More
Canfeno, 75 %, resto principalmente α-fencheno, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-82069
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
79-92-5
C10H16
136.24
MFCD00066603
CRPUJAZIXJMDBK-UHFFFAOYSA-N
camphene, comphene, 2,2-dimethyl-3-methylenenorbornane, 3,3-dimethyl-2-methylenenorbornane, 3,3-dimethyl-2-methylenenorcamphane, +/--camphene, 2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo 2.2.1 heptane, 2,2-dimethyl-3-methylidenebicyclo 2.2.1 heptane, bicyclo 2.2.1 heptane, 2,2-dimethyl-3-methylene, fema no. 2229
6616
CHEBI:3830
3,3-dimetil-2-metilidenbiciclo[2.2.1]heptano
CC1(C2CCC(C2)C1=C)C
79-92-5
C10H16
136.24
MFCD00066603
CRPUJAZIXJMDBK-UHFFFAOYSA-N
camphene, comphene, 2,2-dimethyl-3-methylenenorbornane, 3,3-dimethyl-2-methylenenorbornane, 3,3-dimethyl-2-methylenenorcamphane, +/--camphene, 2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo 2.2.1 heptane, 2,2-dimethyl-3-methylidenebicyclo 2.2.1 heptane, bicyclo 2.2.1 heptane, 2,2-dimethyl-3-methylene, fema no. 2229
6616
CHEBI:3830
3,3-dimetil-2-metilidenbiciclo[2.2.1]heptano
CC1(C2CCC(C2)C1=C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Camphene
Nombre de nota 75%
Punto de fusión 42°C
Color Blanco
Densidad 0.85
Punto de ebullición 159.0°C to 160.0°C
Temperatura de inflamación 36°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 70% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 L
Beilstein 05, 156
Índice Merck 15, 1732
Información de solubilidad Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ether,cyclohexane,cyclohexene,,dioxane and chloroform,slightly soluble in alcohol
Viscosidad 1.6 mPa.s (50°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.24
Porcentaje de pureza 75%
Forma física Sólido de baja fusión cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Camphene, remainder mainly a-fenchene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.