Learn More
Invitrogen™ CAMKK1 (CAMKKA) Recombinant Human Protein
CAMKK1 (CAMKKA) is a serine/threonine protein kinase family member.
632.00€ - 13780.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_115670 |
---|---|
Formulación | 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.02% Triton X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 50 % Glycerol |
Peso molecular | 59.8kDa |
Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Estado normativo | RUO - research use only |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10542605
|
Invitrogen™
PV4670 |
10μg |
632.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15408673
|
Invitrogen™
PR8308A |
100μg |
2920.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15478743
|
Invitrogen™
PV4671 |
1mg |
13780.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CAMKK1 (CAMKKA) belongs to the Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase subfamily.
Especificaciones
NP_115670 | |
59.8kDa | |
RUO - research use only | |
CAMKK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.02% Triton X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 50 % Glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
CAMKK1 (CAMKKA) | |
Human | |
His Tag |