Learn More
Abnova™ CAMK2B (Human) Recombinant Protein
Human CAMK2B full-length ORF ( AAH19070.1, 1 a.a. - 503 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00000816-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16192561
  • 467.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío
22-02-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sequence: MATTVTCTRFTDEYQLYEDIGKGAFSVVRRCVKLCTGHEYAAKIINTKKLSARDHQKLEREARICRLLKHSNIVRLHDSISEEGFHYLVFDLVTGGELFEDIVAREYYSEADASHCIQQILEAVLHCHQMGVVHRDLKPENLLLASKCKGAAVKLADFGLAIEVQGDQQAWFGFAGTPGYLSPEVLRKEAYGKPVDIWACGVILYILLVGYPPFWDEDQHKLYQQIKAGAYDFPSPEWDTVTPEAKNLINQMLTINPAKRITAHEALKHPWVCQRSTVASMMHRQETVECLKKFNARRKLKGAILTTMLATRNFSAAKSLLNKKADGVKPQTNSTKNSAAATSPKGTLPPAALESSDSANTTIEDEDAKARKQEIIKTTEQLIEAVNNGDFEAYAKICDPGLTSFEPEALGNLVEGMDFHRFYFENLLAKNSKPIHTTILNPHVHVIGEDAACIAYIRLTQYIDGQGRPRTSQSEETRVWHRRDGKWQNVHFHCSGAPVAPLQ
Especificaciones
Especificaciones
AAH19070.1
calcium/calmodulin-dependent protein kinase II beta
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CAMK2B
GST
816
Wheat germ expression system
25 μg
CAM2, CAMK2, CAMKB, MGC29528
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer