Learn More
Abnova™ CAMK2A (Human) Recombinant Protein
Human CAMK2A full-length ORF ( AAH40457.1, 1 a.a. - 478 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00000815-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16192551
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MATITCTRFTEEYQLFEELGKGAFSVVRRCVKVLAGQEYAAKIINTKKLSARDHQKLEREARICRLLKHPNIVRLHDSISEEGHHYLIFDLVTGGELFEDIVAREYYSEADASHCIQQILEAVLHCHQMGVVHRDLKPENLLLASKLKGAAVKLADFGLAIEVEGEQQAWFGFAGTPGYLSPEVLRKDPYGKPVDLWACGVILYILLVGYPPFWDEDQHRLYKQIKAGAYDFPSPEWDTVTPEAKDLINKMLTINPSKRITAAEALKHPWISHRSTVASCMHRQETVDCLKKFNARRKLKGAILTTMLATRNFSGGKSGGNKKSDGVKESSESTNTTIEDEDTKVRKQEIIKVTEQLIEAISNGDFESYTKMCDPGMTAFEPEALGNLVEGLDFHRFYFENLWSRNSKPVHTTILNPHIHLMGDESACIAYIRITQYLDAGGIPRTAQSEETRVWHRRDGKWQIVHFHRSGAPSVLPH
Especificaciones
Especificaciones
AAH40457.1
calcium/calmodulin-dependent protein kinase II alpha
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CAMK2A
GST
815
Wheat germ expression system
10 μg
CAMKA, KIAA0968
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer