Learn More
CalPlus™ (Brand of Calcium Chloride Dihydrate), Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Catalog Number p-5390732
171.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio de boca ancha recubierto de PVC
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
10035-04-8
CaCl2·2H2O
10035-04-8
CaCl2·2H2O
Suitable for Use in Hemodialysis
Nombre del producto químico o material CalPlus™ (Brand of Calcium Chloride Dihydrate)
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.01
Grado Multi-Compendial/Farmacopea Europea
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 0.84kg
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium Chloride Dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Calcium Chloride Dihydrate