Learn More
Alfa Aesar™ Calpain Inhibitor X
Marca:  Alfa Aesar™ J65826.M¬
Detalles adicionales : Peso : 0.00001kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447099
  • 78.40€ / 1 miligramo
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
1mg
2°C to 8°C
Calpain Inhibitor X
C21H31N3O5
Z-Leu-α-aminobutyric acid-CONHC2H5; Z-Leu-Abu-CONHC2H5
White to off-white
Solid
A cell-permeable dipeptidyl →-ketoamide that acts as a potent, reversible, and active site inhibitor of calpain-1 and -2.
405.50
Light Sensitive
Videos
SDS Documentos