Learn More
Sino Biological™ CALML5 Recombinant Human Protein, N-His.GST tag
Expressed from DNA sequence encoding human CALML5 (Met 1-Glu 146) fused to N-terminal polyhistidine-tagged GST tag at N-terminus
Marca:  Sino Biological™ 11783H20E5
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15289125
  • 112.20€ / 5 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Formulation: 20mM Tris, 150mM NaCl, 1mM DTT, 0.5mM GSH, 10% Glycerol, pH 7.4
Especificación
Especificación
Analysis of protein stucture and used in cell biology research applications
44.2kd
5μg
Full Length, Recombinant
Calmodulin-Like 5
Assay Standard
E.coli
GST Tag, His Tag
Lyophilized
≥90% by SDS-PAGE
Human
<1 EU/μg
CALML5
Other proteins
CALML5 Recombinant Human Protein
Videos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.