Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calmagita, indicador de grado, pura
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Calmagite |
Punto de fusión | 300.0°C |
Índice Merck | 15, 1720 |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.38 |
Grado | Pure |
Envase | Frasco de vidrio |
Extinción específica | 300 min. (610nm, in buffer) |
Idoneidad | suitable for determination of calcium and magnesium |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Calmagite
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.