Learn More
BINDER™ Certificado de calibración de temperatura y humedad
Certificado de calibración de temperatura y humedad
Marca:  BINDER™ 8012-1187
Detalles adicionales : Peso : 0.00200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15922962
  • 496.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Un punto de medición de humedad
  • Incluido el certificado
  • Punto de medición de humedad en el centro de la cámara
  • Temperatura (según DIN12880) y medición de la humedad a 25 °C/60 % de HR o a valores especificados
Especificaciones
Especificaciones
Cámaras BINDER MKFT 115, MKFT 240, MKFT 720
Certificado de calibración, temperatura y humedad
Control de temperatura y humedad
Certificado de calibración, temperatura y humedad: medición en el centro de la cámara a 25 °C/60 % de HR o a los valores de prueba especificados
1 punto de medición