Learn More
Tampones de calibración, Hanna Instruments™
Catalog Number p-8014376
Click to view available options
Cantidad:
20 ml
230 ml
1 L
pH:
4.01
pH 10.01
pH 4.01
pH 9.18
Solución de tampón de calibración de primera calidad con valores notificados que son exactos en +/– 0.01 de pH a 25 °C.
  • Solución tampón de calibración de pH 10,01 de calidad superior
  • 25 sobres que contienen 20 ml de tampón
  • Etiqueta codificada por colores para una fácil identificación del valor del tampón de pH
  • Precisión de +/– 0,01 de pH a 25 °C
  • Tabla de temperatura del valor de pH real a varias temperaturas impreso en cada sobre
  • Utiliza sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas con control de peso y material de vidrio de clase A
  • En un ambiente de temperatura controlada con termómetros certificados
  • Los valores notificados son precisos a +/– 0,01 de pH @ 25 °C y son trazables a los materiales de referencia estándar (SRM) del NIST
  • Ideal para usuarios que no calibran con frecuencia
  • Ideal para el uso de campo, ya que es portable
Color Incolora
pH pH 10.01
Forma física Líquido
Cantidad 20 ml
Tipo de solución Tampón
Formulación Solución tampón acuoso
Olor Inodoro